3-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36173G1
AS36173G5
ACTIAS36173G1EA
0
CHF
ACTIAS36173G1
ACTIAS36173G5
3-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
3-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N MW: 240.0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD12828280 CAS-Nummer: 172215-91-7 |