1-Brom-3-(difluormethyl)benzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzal fluoride
AS34465G1
AS34465G5
ACTIAS34465G1EA
0
CHF
ACTIAS34465G1
ACTIAS34465G5
1-Brom-3-(difluormethyl)benzol
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Formel:
C₇H₅BrF₂ |
MDL Number:
MFCD07368984 CAS-Nummer: 29848-59-7 |