4-Brom-1-chlor-2-ethylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25613.06 B25613.14
B25613.06EA 106 CHF
B25613.06 B25613.14
4-Brom-1-chlor-2-ethylbenzol ≥98%
4-Brom-1-chlor-2-ethylbenzol
Purity: 98+% CAS No.: 289039-22-1 Molecular Formula: C8H8BrCl Formula Weight: 219.51 MDL No.: MFCD00672954
Formel: C₈H₈BrCl
MW: 219,51 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672954
CAS-Nummer: 289039-22-1