3-Chlor-4-isopropoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35196G1
AS35196G10
AS35196G5
ACTIAS35196G1EA
0
CHF
ACTIAS35196G1
ACTIAS35196G10
ACTIAS35196G5
3-Chlor-4-isopropoxyphenylboronsäure
3-Chlor-4-isopropoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₂BClO₃ MW: 214,4500 g/mol |
MDL Number:
MFCD04974065 CAS-Nummer: 480438-56-0 |