4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
H53376.06
H53376.14
H53376.06EA
112
CHF
H53376.06
H53376.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol ≥98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2117-12-6
Molecular Formula: C7H14OSi
Formula Weight: 142.27
Flash Point: 60°(140°F)
Boiling Point: 97-98°/24mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190217
Formel:
C₇H₁₄OSi MW: 142,27 g/mol Siedepunkt: 97…98 °C (24 mmHg) Dichte: 0.854 Flash-Pt: 60 °C (140 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00190217 CAS-Nummer: 2117-12-6 ADR: 3,III |