2,4-Dimethoxyphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33696G1
AS33696G5
ACTIAS33696G1EA
0
CHF
ACTIAS33696G1
ACTIAS33696G5
2,4-Dimethoxyphenol
2,4-Dimethoxyphenol
Formel:
C₈H₁₀O₃ MW: 154,1632 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060637 CAS-Nummer: 13330-65-9 |