4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22216.03 B22216.06
B22216.03EA 70.2 CHF
B22216.03 B22216.06
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carbonsäure ≥99%
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carbonsäure
Purity: 99% CAS No.: 59748-18-4 Molecular Formula: C21H26O3 Formula Weight: 326.44 MDL No.: MFCD00192369
Formel: C₂₁H₂₆O₃
MW: 326.44 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192369
CAS-Nummer: 59748-18-4