2-Brom-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitile
AS32355G1 AS32355G5
ACTIAS32355G1EA 0 CHF
ACTIAS32355G1 ACTIAS32355G5
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzonitril
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.0200 g/mol
MDL Number: MFCD06659467
CAS-Nummer: 35764-15-9
EINECS: 252-715-4