4-(Brommethyl)-3-fluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35088G1
AS35088G5
ACTIAS35088G1EA
0
CHF
ACTIAS35088G1
ACTIAS35088G5
4-(Brommethyl)-3-fluorbenzonitril
4-(Brommethyl)-3-fluorbenzonitril
Formel:
C₈H₅BrFN |
MDL Number:
MFCD07368341 CAS-Nummer: 105942-09-4 |