4-Chlor-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35127G1
AS35127G5
ACTIAS35127G1EA
0
CHF
ACTIAS35127G1
ACTIAS35127G5
4-Chlor-3-methoxybenzaldehyd
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,5900 g/mol |
MDL Number:
MFCD07787490 CAS-Nummer: 13726-16-4 |