3-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30791G1
AS30791G5
ACTIAS30791G1EA
0
CHF
ACTIAS30791G1
ACTIAS30791G5
3-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,5930 g/mol |
MDL Number:
MFCD09999135 CAS-Nummer: 223778-54-9 |