2-Chlor-6-methoxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31657G1
AS31657G5
ACTIAS31657G1EA
0
CHF
ACTIAS31657G1
ACTIAS31657G5
2-Chlor-6-methoxybenzaldehyd
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,5900 g/mol |
MDL Number:
MFCD08059233 CAS-Nummer: 29866-54-4 |