3-Brom-5-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32459G1 AS32459G5
ACTIAS32459G1EA 0 CHF
ACTIAS32459G1 ACTIAS32459G5
3-Brom-5-fluoranilin
3-Brom-5-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
MDL Number: MFCD07779529
CAS-Nummer: 134168-97-1