5-Brom-2,4-difluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35887G1
AS35887G5
ACTIAS35887G1EA
0
CHF
ACTIAS35887G1
ACTIAS35887G5
5-Brom-2,4-difluoranilin
5-Brom-2,4-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N MW: 208,0000 g/mol |
MDL Number:
MFCD03426368 CAS-Nummer: 452-92-6 |