2-Brom-4,5-difluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32445G1
AS32445G5
ACTIAS32445G1EA
0
CHF
ACTIAS32445G1
ACTIAS32445G5
2-Brom-4,5-difluorbenzonitril
2-Brom-4,5-difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂BrF₂N |
MDL Number:
MFCD09864661 CAS-Nummer: 64695-82-5 |