3-Bromo-2-chlorophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33337G1 AS33337G5
ACTIAS33337G1EA 0 CHF
ACTIAS33337G1 ACTIAS33337G5
3-Bromo-2-chlorophenol
3-Bromo-2-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207,452 g/mol
MDL Number: MFCD08166321
CAS-Nummer: 863870-87-5