5-Cyan-2-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33423G1
AS33423G5
ACTIAS33423G1EA
0
CHF
ACTIAS33423G1
ACTIAS33423G5
5-Cyan-2-methylpyridin
5-Cyan-2-methylpyridin
Formel:
C₇H₆N₂ |
MDL Number:
MFCD00038042 CAS-Nummer: 3222-48-8 |