2-Fluor-3-nitrobenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(2-Fluoro-3-nitrophenyl)methanol
AS31525G1
AS31525G5
ACTIAS31525G1EA
0
CHF
ACTIAS31525G1
ACTIAS31525G5
2-Fluor-3-nitrobenzylalkohol
2-Fluor-3-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₆FNO₃ |
MDL Number:
MFCD09835208 CAS-Nummer: 946126-95-0 |