4-Chlor-3-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22607G1
AS22607G5
ACTIAS22607G1EA
218
CHF
ACTIAS22607G1
ACTIAS22607G5
4-Chlor-3-methoxybenzonitril
4-Chlor-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆ClNO |
MDL Number:
MFCD09753729 CAS-Nummer: 189628-40-8 |