2-Chlor-6-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30831G1
AS30831G5
ACTIAS30831G1EA
0
CHF
ACTIAS30831G1
ACTIAS30831G5
2-Chlor-6-methoxybenzonitril
2-Chlor-6-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆ClNO MW: 167,5900 g/mol |
MDL Number:
MFCD00019743 CAS-Nummer: 6575-10-6 |