5-Brom-2-chlor-4-fluorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32262G1
AS32262G5
ACTIAS32262G1EA
0
CHF
ACTIAS32262G1
ACTIAS32262G5
5-Brom-2-chlor-4-fluorphenol
5-Brom-2-chlor-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₃BrClFO MW: 225.4428 g/mol |
MDL Number:
MFCD08436979 CAS-Nummer: 148254-32-4 |