5-Brombenzimidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23481G1
AS23481G5
ACTIAS23481G1EA
0
CHF
ACTIAS23481G1
ACTIAS23481G5
5-Brombenzimidazol
5-Bromobenzimidazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL Number:
MFCD00160001 CAS-Nummer: 4887-88-1 |