2-Chlor-4-fluor-3-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32063G1
AS32063G5
ACTIAS32063G1EA
0
CHF
ACTIAS32063G1
ACTIAS32063G5
2-Chlor-4-fluor-3-methylbenzonitril
2-Chlor-4-fluor-3-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₅ClFN MW: 169,5834 g/mol |
MDL Number:
MFCD13193544 CAS-Nummer: 796600-15-2 |