2-Acetylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Acetylbenzenecarbonitrile
AS34434G1
AS34434G5
ACTIAS34434G1EA
0
CHF
ACTIAS34434G1
ACTIAS34434G5
2-Acetylbenzonitril
2-Acetylbenzonitril
Formel:
C₉H₇NO |
MDL Number:
MFCD00272571 CAS-Nummer: 91054-33-0 |