Eriochromblauschwarz B Indikator für die Metalltitration, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03168.0025EA 107 CHF
1.03168.0025
Eriochromblauschwarz B Indikator für die Metalltitration, Supelco®
Eriochromblauschwarz B
Formel: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
MW: 416,39 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003934
CAS-Nummer: 3564-14-5
EINECS: 222-639-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 416.39 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3
pH 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)