3-Nitro-4-chinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Hydroxy-3-nitroquinoline, 3-Nitroquinolin-4-ol
AS35856G1
AS35856G5
ACTIAS35856G1EA
0
CHF
ACTIAS35856G1
ACTIAS35856G5
3-Nitro-4-chinolinol
3-Nitro-4-chinolinol
Formel:
C₉H₆N₂O₃ MW: 190,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00277722 CAS-Nummer: 50332-66-6 |