3-Fluor-2-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32653G1
AS32653G5
ACTIAS32653G1EA
0
CHF
ACTIAS32653G1
ACTIAS32653G5
3-Fluor-2-nitrobenzonitril
3-Fluor-2-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ MW: 166.1100 g/mol |
MDL Number:
MFCD09864664 CAS-Nummer: 1000339-52-5 |