3-Cyan-4-methylanilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
H61422.06 H61422.14
H61422.06EA 146 CHF
H61422.06 H61422.14
3-Cyan-4-methylanilin 97%
3-Cyan-4-methylanilin
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132.16 g/mol
Melting Pt: 88…91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017608
CAS-Nummer: 50670-64-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III