3-Cyan-4-methylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
AS21392G100 AS21392G25
ACTIAS21392G100EA 0 CHF
ACTIAS21392G100 ACTIAS21392G25
3-Cyan-4-methylanilin
3-Cyano-4-methylaniline
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
MDL Number: MFCD00017608
CAS-Nummer: 50670-64-9