5-Nitro-m-toluonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methyl-5-nitrobenzonitrile
AS36299G1
AS36299G5
ACTIAS36299G1EA
0
CHF
ACTIAS36299G1
ACTIAS36299G5
5-Nitro-m-toluonitril
5-Nitro-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162.150 g/mol |
MDL Number:
MFCD17170423 CAS-Nummer: 124289-22-1 |