3-Methoxypicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
AS34593G1
AS34593G5
ACTIAS34593G1EA
0
CHF
ACTIAS34593G1
ACTIAS34593G5
3-Methoxypicolinsäure
3-Methoxypicolinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ MW: 153.1354 g/mol |
MDL Number:
MFCD07367569 CAS-Nummer: 16478-52-7 |