6-Methylpicolinsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
H26302.03 H26302.06
H26302.03EA 131 CHF
H26302.03 H26302.06
6-Methylpicolinsäure 95%
6-Methylpicolinsäure
Purity: 95% CAS No.: 934-60-1 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Odour: Odourless Melting Point: 127-131° Boiling Point: 100°/4.5mm MDL No.: MFCD00023481
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (4.5 mmHg)
Melting Pt: 127…131 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023481
CAS-Nummer: 934-60-1
EINECS: 213-287-4