6-Methylpicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
AS21229G25 AS21229G5
ACTIAS21229G25EA 95 CHF
ACTIAS21229G25 ACTIAS21229G5
6-Methylpicolinsäure
6-Methylpicolinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
MDL Number: MFCD00023481
CAS-Nummer: 934-60-1
EINECS: 213-287-4