2-Methyl-1-(tributylstannyl)-1-propen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51291G1
AS51291G5
ACTIAS51291G1EA
156
CHF
ACTIAS51291G1
ACTIAS51291G5
2-Methyl-1-(tributylstannyl)-1-propen
2-Methyl-1-(tributylstannyl)-1-propen
Formel:
C₁₆H₃₄Sn |
MDL Number:
MFCD09750019 CAS-Nummer: 66680-86-2 |