4,4'-Methylendi-o-toluidin, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46106-100MGEA 81.7 CHF
46106-100MG
4,4'-Methylendi-o-toluidin, Supelco®
4,4'-Methylendi-o-toluidin
Formel: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,3200 g/mol
MDL Number: MFCD00126963
CAS-Nummer: 838-88-0
EINECS: 212-658-8