4,4'-Methylendi-o-toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12194800EA 138 CHF
EHERC12194800
4,4'-Methylendi-o-toluidin
4,4'-Methylendi-o-toluidin
Formel: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,3200 g/mol
MDL Number: MFCD00126963
CAS-Nummer: 838-88-0
EINECS: 212-658-8