5-Methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H32586.03 H32586.06
H32586.03EA 117 CHF
H32586.03 H32586.06
5-Methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin 97
5-Methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin
Purity: 97% CAS No.: 216766-13-1 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 MDL No.: MFCD09864699
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864699
CAS-Nummer: 216766-13-1