3-(3-Fluorphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-(3-Fluorophenoxy)propionic Acid
AS22923G1
AS22923G5
ACTIAS22923G1EA
0
CHF
ACTIAS22923G1
ACTIAS22923G5
3-(3-Fluorphenoxy)propionsäure
3-(3-Fluorphenoxy)propionsäure
Formel:
C₉H₉FO₃ MW: 184.1644 g/mol |
MDL Number:
MFCD01931913 CAS-Nummer: 133077-42-6 |