3-(2-Fluorphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22797G1 AS22797G5
ACTIAS22797G1EA 0 CHF
ACTIAS22797G1 ACTIAS22797G5
3-(2-Fluorphenoxy)propionsäure
3-(2-Fluorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₃
MDL Number: MFCD01569309
CAS-Nummer: 2967-72-8