3-(3-Methylphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22932G1 AS22932G5
ACTIAS22932G1EA 129 CHF
ACTIAS22932G1 ACTIAS22932G5
3-(3-Methylphenoxy)propionsäure
3-(3-Methylphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00642411
CAS-Nummer: 25173-36-8