3-(2-Methylphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22933G1
AS22933G5
ACTIAS22933G1EA
0
CHF
ACTIAS22933G1
ACTIAS22933G5
3-(2-Methylphenoxy)propionsäure
3-(2-Methylphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ |
MDL Number:
MFCD00642410 CAS-Nummer: 25173-35-7 |