3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid
AS22924G1
AS22924G5
ACTIAS22924G1EA
43
CHF
ACTIAS22924G1
ACTIAS22924G5
3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00020515 CAS-Nummer: 20811-60-3 |