3-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
AS22925G1
AS22925G5
ACTIAS22925G1EA
108
CHF
ACTIAS22925G1
ACTIAS22925G5
3-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure
3-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196,1999 g/mol |
MDL Number:
MFCD00045943 CAS-Nummer: 49855-03-0 |