3-(2-Methoxyphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22926G1 AS22926G5
ACTIAS22926G1EA 159 CHF
ACTIAS22926G1 ACTIAS22926G5
3-(2-Methoxyphenoxy)propionsäure
3-(2-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,1999 g/mol
MDL Number: MFCD01931914
CAS-Nummer: 20370-80-3