2-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
AS23600G1 AS23600G25 AS23600G5
ACTIAS23600G1EA 115 CHF
ACTIAS23600G1 ACTIAS23600G25 ACTIAS23600G5
2-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure
2-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.1999 g/mol
MDL Number: MFCD01931912
CAS-Nummer: 7309-52-6