3-(4-Nitrophenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-(4-Nitrophenoxy)propanoic acid
AS22911G25 AS22911G5
ACTIAS22911G25EA 738 CHF
ACTIAS22911G25 ACTIAS22911G5
3-(4-Nitrophenoxy)propionsäure
3-(4-Nitrophenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉NO₅
MW: 211,1700 g/mol
MDL Number: MFCD00043748
CAS-Nummer: 10572-16-4