3-(3-Nitrophenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22912G1 AS22912G5
ACTIAS22912G1EA 0 CHF
ACTIAS22912G1 ACTIAS22912G5
3-(3-Nitrophenoxy)propionsäure
3-(3-Nitrophenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉NO₅
MDL Number: MFCD09049926
CAS-Nummer: 91004-46-5