3-(2-Nitrophenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22913G1 AS22913G5
ACTIAS22913G1EA 0 CHF
ACTIAS22913G1 ACTIAS22913G5
3-(2-Nitrophenoxy)propionsäure
3-(2-Nitrophenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉NO₅
MDL Number: MFCD09045698
CAS-Nummer: 6336-59-0