2-Methoxy-6-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32647G1
AS32647G5
ACTIAS32647G1EA
0
CHF
ACTIAS32647G1
ACTIAS32647G5
2-Methoxy-6-methylbenzonitril
2-Methoxy-6-methylbenzonitril
Formel:
C₉H₉NO MW: 147,1739 g/mol |
MDL Number:
MFCD10699539 CAS-Nummer: 53005-44-0 |