4-Amino-2-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Aminopicolinonitrile
AS12345G1 AS12345G5
ACTIAS12345G1EA 162 CHF
ACTIAS12345G1 ACTIAS12345G5
4-Amino-2-pyridincarbonitril
4-Amino-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
MDL Number: MFCD07374351
CAS-Nummer: 98139-15-2